accessibility menu, dialog, popup

UserName

OPOOOOPOOOOPOOOOHOPOOOOHNaNaNaNaNaNaNaNa

CAS RN 210488-61-2

IUPAC Nor: octasodium 2,6-dihydroxy-3,4,5-tris(phosphonatooxy)cyclohexyl phosphate
Synonymes: octasodium 2,6-dihydroxy-3,4,5-tris(phosphonatooxy)cyclohexyl phosphate
Poids moléculaire (g/mol): 675.93
Formule moléculaire: C6H8Na8O18P4
InChi Key: QYQMPPDYTHNACQ-UHFFFAOYNA-F
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC1C(OP([O-])([O-])=O)C(O)C(OP([O-])([O-])=O)C(OP([O-])([O-])=O)C1OP([O-])([O-])=O
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats