accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOsOOO

CAS RN 20816-12-0

IUPAC Nor: tetraoxoosmium
Synonymes: osmium tetroxide
Poids moléculaire (g/mol): 254.23
Formule moléculaire: O4Os
InChi Key: VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Os](=O)(=O)=O
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
Niveau 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (1)