accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHNOO

CAS RN 2042-14-0

IUPAC Nor: 4-methyl-3-nitrophenol
Synonymes: 3-nitro-P-cresol
Poids moléculaire (g/mol): 153.14
Formule moléculaire: C7H7NO3
InChi Key: BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(O)C=C1[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)