missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitro-p-cresol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N02105G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N02105G 5 g
N021025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N02105G Fournisseur TCI America Code fournisseur N02105G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2042-14-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007244
Clé InChI BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
PubChem CID 16271
Nom de l’IUPAC 4-méthyl-3-nitrophénol
SOURIRES CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Nitro-p-cresol
Point de fusion 77 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2446
Poids de formule 153.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-0790
TSCA Non