CAS RN 202982-63-6
IUPAC Nor:
(4-chloro-2-fluorophenyl)methanaminium
Synonymes:
(4-chloro-2-fluorophenyl)methanaminium
Poids moléculaire (g/mol):
160.6
Formule moléculaire:
C7H8ClFN
InChi Key:
ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-O
SMILES:
[NH3+]CC1=CC=C(Cl)C=C1F
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Chloro-2-fluorobenzylamine chlorhydrate, 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine chlorhydrate, 97%
CAS: 202982-63-6 Formule moléculaire: C7H8Cl2FN Poids moléculaire (g/mol): 196.046 Numéro MDL: MFCD00143286 Clé InChI: DFRJZBWKVAXYRV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride,4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride,4-chloro-2-fluorobenzylamine hcl,4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, chloride,1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride,pubchem3428,acmc-1cp68,4-chloro-2-fluoro-benzylamine hydrochloride PubChem CID: 2724909 Nom de l’IUPAC: (4-chloro-2-fluorophényl)méthanamine; Chlorhydrate SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN.Cl