accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 198561-07-8

IUPAC Nor: (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pent-4-ynoic acid
Synonymes: (2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pent-4-ynoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 335.36
Formule moléculaire: C20H17NO4
InChi Key: DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
SMILES: OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)