accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOFFFK

CAS RN 192863-39-1

IUPAC Nor: potassium trifluoro(2-formylphenyl)boranuide
Synonymes: potassium trifluoro(2-formylphenyl)boranuide
Poids moléculaire (g/mol): 212.02
Formule moléculaire: C7H5BF3KO
InChi Key: LKOXEDSLHPSNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].F[B-](F)(F)C1=CC=CC=C1C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats