accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOONCS

CAS RN 190774-55-1

IUPAC Nor: 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitrobenzene
Synonymes: 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitrobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 210.21
Formule moléculaire: C8H6N2O3S
InChi Key: NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=CC(=C1)[N+]([O-])=O)N=C=S

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats