CAS RN 1892-43-9
IUPAC Nor:
2-(4-chlorophenoxy)ethan-1-ol
Synonymes:
chlorophetanol ETHYLENEGLYCOLMONO4chlorophenylether
Poids moléculaire (g/mol):
172.61
Formule moléculaire:
C8H9ClO2
InChi Key:
GEGSSUSEWOHAFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCOC1=CC=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthylène glycol mono(4-chlorophényl) éther 98,0+%, TCI America™
CAS: 1892-43-9 Formule moléculaire: C8H9ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 172.608 Numéro MDL: MFCD00014036 Clé InChI: GEGSSUSEWOHAFE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-4-chlorophenoxy ethanol,chlorophetanol,fungisan,ethanol, 2-4-chlorophenoxy,chloro-p-phenoxetol,2-p-chlorophenoxy ethanol,p-chlorophenyl glycol ether,p-chlorophenyl monoglycol ether,p-chlorfenylmonoglykolether,ethanol, 2-p-chlorophenoxy PubChem CID: 15907 Nom de l’IUPAC: 2-(4-chlorophénoxy)éthanol SOURIRES: C1=CC(=CC=C1OCCO)Cl