CAS RN 18861-78-4
IUPAC Nor:
3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanato-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Synonymes:
fluorescein isothiocyanate F6itc 6-fitc
Poids moléculaire (g/mol):
389.38
Formule moléculaire:
C21H11NO5S
InChi Key:
GTQFZXYECNSNNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC2=C(C=C1)C1(OC(=O)C3=C1C=C(C=C3)N=C=S)C1=C(O2)C=C(O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Fluorescéine 6-isothiocyanate (isomère II) 97,0+%, TCI America™
CAS: 18861-78-4 Formule moléculaire: C21H11NO5S Poids moléculaire (g/mol): 389.381 Numéro MDL: MFCD00041838 Clé InChI: GTQFZXYECNSNNC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 6-Isothiocyanatofluorescein, Fluorescein Isothiocyanate, 6-FITC PubChem CID: 2762652 ChEBI: CHEBI:37928 Nom de l’IUPAC: 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-1-un SOURIRES: C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O