accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHOOHOHOHOHOOOONOONHOH3COOOHOHOHHNOCH3OHHO

CAS RN 1858223-99-0

IUPAC Nor: 5-acetamido-2-[(5-acetamido-4-{[3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3-hydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl)methoxy]-4-hydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylic acid
Synonymes: 5-acetamido-2-[(5-acetamido-4-{[3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3-hydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl)methoxy]-4-hydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 836.75
Formule moléculaire: C33H48N4O21
InChi Key: LQCFVBAMHWMDAT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC1C(O)C(COC2(CC(O)C(NC(C)=O)C(O2)C(O)C(O)CO)C(O)=O)OC(OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C1NC(C)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats