accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONNHNBrOCH3HCl

CAS RN 183322-45-4

IUPAC Nor: N-(3-bromophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
Synonymes: N-(3-bromophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 396.67
Formule moléculaire: C16H15BrClN3O2
InChi Key: ZJOKWAWPAPMNIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COC1=C(OC)C=C2C(NC3=CC(Br)=CC=C3)=NC=NC2=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats