accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1811-28-5

IUPAC Nor: bis(6-aminoacridin-3-aminium) sulfate
Synonymes: bis(6-aminoacridin-3-aminium) sulfate
Poids moléculaire (g/mol): 516.58
Formule moléculaire: C26H24N6O4S
InChi Key: YADYXCVYLIKQJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-]S([O-])(=O)=O.NC1=CC2=NC3=CC([NH3+])=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC([NH3+])=CC=C3C=C2C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Niveau 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)