accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNHCH3OHNH3C

CAS RN 1786-81-8

IUPAC Nor: hydrogen N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide chloride
Synonymes: hydrogen prilocaine chloride
Poids moléculaire (g/mol): 256.77
Formule moléculaire: C13H21ClN2O
InChi Key: BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)