accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17786-67-3

IUPAC Nor: iron(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
Synonymes: iron(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
Poids moléculaire (g/mol): 677
Formule moléculaire: C15H3F18FeO6
InChi Key: NBPRJLXRDBDIFS-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Fe+3].[O-]C(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]C(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]C(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats