CAS RN 17635-26-6
IUPAC Nor:
2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Synonymes:
2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
201.21
Formule moléculaire:
C11H9N2O2
InChi Key:
RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
2,3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 17635-26-6 Formule moléculaire: C11H9N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 201.21 Numéro MDL: MFCD02575516 Clé InChI: RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M Synonyme: 2,3-dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid,2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid,6-quinoxalinecarboxylicacid, 2,3-dimethyl,6-quinoxalinecarboxylic acid, 2,3-dimethyl PubChem CID: 236268 Nom de l’IUPAC: 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid SOURIRES: CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O