CAS RN 175609-19-5
IUPAC Nor:
(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)methanol
Synonymes:
2,1,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol
Poids moléculaire (g/mol):
150.14
Formule moléculaire:
C7H6N2O2
InChi Key:
OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC1=CC=CC2=NON=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol, Thermo Scientific™
CAS: 175609-19-5 Formule moléculaire: C7H6N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 150.14 Numéro MDL: MFCD04115376 Clé InChI: OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-hydroxymethylbenzofurazan,benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol,4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole,2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol,1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol,benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol PubChem CID: 2795215 Nom de l’IUPAC: 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol SOURIRES: OCC1=CC=CC2=NON=C12