CAS RN 1754-47-8
IUPAC Nor:
dioctyl phenylphosphonate
Synonymes:
dioctyl phenylphosphonate
Poids moléculaire (g/mol):
382.53
Formule moléculaire:
C22H39O3P
InChi Key:
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Di-n-octyl phénylphosphonate, 97%
Di-n-octyl phénylphosphonate, 97%
CAS: 1754-47-8 Formule moléculaire: C22H39O3P Poids moléculaire (g/mol): 382.53 Numéro MDL: MFCD00009561 Clé InChI: HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dioctyl phenylphosphonate,di-n-octyl phenylphosphonate,dioctylphenylphosphonate,phenylphosphonic acid dioctyl ester,benzenephosphonic acid, dioctyl ester,di-n-octyl phenyl phosphonate,dioctyl phenyl phosphonate,phosphonic acid, phenyl-, dioctyl ester,phosphonic acid, p-phenyl-, dioctyl ester,di-n-octylphenylphosphonat PubChem CID: 15641 Nom de l’IUPAC: Dioctoxyphosphorylbenzène SOURIRES: CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1