accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH3CFFFSOONSOOFFF

CAS RN 174899-82-2

IUPAC Nor: 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane
Synonymes: 1-ethyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion
Poids moléculaire (g/mol): 391.3
Formule moléculaire: C8H11F6N3O4S2
InChi Key: LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN1C=C[N+](C)=C1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats