missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Éthyl-3-méthylimidazolium Bis(trifluorométhansulfonyl)imide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E05995G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E05995G 5 g
E059925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E05995G Fournisseur TCI America Code fournisseur E05995G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 174899-82-2
Formule moléculaire C8H11F6N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 391.303
Numéro MDL MFCD03788927
Clé InChI LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11731903
Nom de l’IUPAC bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide; 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium
SOURIRES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Point de fusion -15 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 391.30
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Liquide