accessibility menu, dialog, popup

UserName

BFFFFCH3NNH3C

CAS RN 174501-65-6

IUPAC Nor: 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
Synonymes: 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol): 226.03
Formule moléculaire: C8H15BF4N2
InChi Key: LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)