missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Butyl-3-méthylimidazolium Tétrafluoroborate 98,0+%, TCI America™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. B21955G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21955G 5 g
B219525G 25 g
B2195100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B21955G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21955G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 174501-65-6
Formule moléculaire C8H15BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD03095449
Clé InChI LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
Nom de l’IUPAC 1-butyl-3-méthyl-1H-imidazol-3-ium; Tétrafluoroboranuide
SOURIRES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 1760
Poids de formule 226.03
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Liquide