CAS RN 1737-36-6
IUPAC Nor:
4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Synonymes:
4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol):
223.56
Formule moléculaire:
C8H3ClF3O2
InChi Key:
PPHHAZOVVZBSCM-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque 98,0+%, TCI America™
CAS: 1737-36-6 Formule moléculaire: C8H3ClF3O2 Poids moléculaire (g/mol): 223.56 Numéro MDL: MFCD01631468 Clé InChI: PPHHAZOVVZBSCM-UHFFFAOYSA-M Synonyme: 4-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid,benzoic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl,5-carboxy-2-chlorobenzotrifluoride,4-chloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid,3-trifluoromethyl-4-chlorobenzoic acid,pubchem4588,intermediates-zcf02292,ksc496a8t,4-chloro-3-trifluoromethyl PubChem CID: 2773857 Nom de l’IUPAC: 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoate SOURIRES: [O-]C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F