CAS RN 17354-04-0
IUPAC Nor:
2-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitrile
Synonymes:
2-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
222.2
Formule moléculaire:
C10H10N2O4
InChi Key:
PKDJSFDIQCAPSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(CC#N)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4,5-Diméthoxy-2-nitrophénylacétonitrile, 98%
4,5-Diméthoxy-2-nitrophénylacétonitrile, 98%
CAS: 17354-04-0 Formule moléculaire: C10H10N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 222.20 Numéro MDL: MFCD00033967 Clé InChI: PKDJSFDIQCAPSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile,4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile,4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile,benzeneacetonitrile,4,5-dimethoxy-2-nitro,benzeneacetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro,acmc-1bvbg,2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl cyanide,2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl ethanenitrile,4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetonitrile PubChem CID: 222992 Nom de l’IUPAC: 2-(4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)acétonitrile SOURIRES: COC1=CC(CC#N)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O