accessibility menu, dialog, popup

UserName

BH4Li

CAS RN 16949-15-8

IUPAC Nor: lithium(1+) boranuide
Synonymes: lithium borohydride
Poids moléculaire (g/mol): 21.78
Formule moléculaire: BH4Li
InChi Key: UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Li+].[BH4-]
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)