accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNHOOF

CAS RN 168828-81-7

IUPAC Nor: benzyl N-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]carbamate
Synonymes: benzyl N-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol): 330.36
Formule moléculaire: C18H19FN2O3
InChi Key: XKGUZGHMWUIYDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(C=CC(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=C1)N1CCOCC1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats