accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 168106-26-1

FFFSOONSOOFFFFFFSOONSOOFFFFFFSOONSOOFFFLa

CAS RN 168106-26-1

IUPAC Nor: lanthanum(3+) tris(trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane)
Synonymes: lanthanum(3+) tris(bistriflylimide anion)
Poids moléculaire (g/mol): 979.31
Formule moléculaire: C6F18LaN3O12S6
InChi Key: XQHMUWQUZHVCJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [La+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats