accessibility menu, dialog, popup

UserName

KKOSOSOOO

CAS RN 16731-55-8

IUPAC Nor: dipotassium sulfinatosulfonate
Synonymes: potassium metabisulfite
Poids moléculaire (g/mol): 222.31
Formule moléculaire: K2O5S2
InChi Key: RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (19)
  • (5)
Forme physique 
  • (11)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (11)
  • (11)
  • (4)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (19)
  • (5)
  • (11)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)