CAS RN 1671-75-6
CAS RN 1671-75-6
IUPAC Nor:
1-phenylheptan-1-one
Synonymes:
1-heptanone, 1-phenyl-
Poids moléculaire (g/mol):
190.29
Formule moléculaire:
C13H18O
InChi Key:
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Heptanophenone 98.0+%, TCI America™
CAS: 1671-75-6 Formule moléculaire: C13H18O Poids moléculaire (g/mol): 190.29 Numéro MDL: MFCD00009539 Clé InChI: UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: heptanophenone,1-heptanone, 1-phenyl,n-heptanophenone,unii-kx07wp06jy,kx07wp06jy,enanthophenone,hexyl phenyl ketone,1-phenyl-heptan-1-one,1-phenyl-1-heptanone # CID PubChem: 74282 Nom IUPAC: 1-phenylheptan-1-one SMILES: CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1