CAS RN 16632-21-6
IUPAC Nor:
6-methyl-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonymes:
6-methyl-5-nitro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol):
171.11
Formule moléculaire:
C5H5N3O4
InChi Key:
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
6-Methyl-5-nitrouracil 95.0+%, TCI America™
CAS: 16632-21-6 Formule moléculaire: C5H5N3O4 Poids moléculaire (g/mol): 171.11 Numéro MDL: MFCD00051201 Clé InChI: LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-nitro-6-methyluracil,6-methyl-5-nitrouracil,6-methyl-5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione,2,4-dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine,6-metyl-5-nitrouracil,6-methyl-5-nitropyrimidine-2,4-diol,uracil, 6-methyl-5-nitro,2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl-5-nitro,4-methyl-5-nitrouracil,2,4-dihydroxy-6-methyl-5-*nitropyrimidine CID PubChem: 85523 Nom IUPAC: 6-methyl-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione SMILES: CC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O