accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SPSH3CSCH3

CAS RN 1656-63-9

IUPAC Nor: tris(dodecylsulfanyl)phosphane
Synonymes: tris(dodecylsulfanyl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol): 635.15
Formule moléculaire: C36H75PS3
InChi Key: JZNDMMGBXUYFNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCSP(SCCCCCCCCCCCC)SCCCCCCCCCCCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats