CAS RN 1655-55-6
IUPAC Nor:
1-(2,4-dinitrophenyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonymes:
N-(2,4-dinitrophenyl)proline
Poids moléculaire (g/mol):
281.22
Formule moléculaire:
C11H11N3O6
InChi Key:
MVZXUWLTGGBNHL-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(=O)C1CCCN1C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
N-(2,4-Dinitrophényl)-L-proline 98,0+%, TCI America™
CAS: 1655-55-6 Formule moléculaire: C11H11N3O6 Poids moléculaire (g/mol): 281.22 Numéro MDL: MFCD00037319,MFCD03029201,MFCD09757513 Clé InChI: MVZXUWLTGGBNHL-UHFFFAOYNA-N Synonyme: N-Dnp-L-proline, Dnp-Pro-OH PubChem CID: 96807 ChEBI: CHEBI:53086 Nom de l’IUPAC: acide 1-(2,4-dinitrophényl)pyrrolidine-2-carboxylique SOURIRES: OC(=O)C1CCCN1C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O