accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1643-16-9

IUPAC Nor: 2-[4-(propan-2-yl)phenoxy]acetic acid
Synonymes: P-I-propylphenoxyacetic acid
Poids moléculaire (g/mol): 194.23
Formule moléculaire: C11H14O3
InChi Key: FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats