accessibility menu, dialog, popup

UserName

SrOOO

CAS RN 1633-05-2

IUPAC Nor: strontium(2+) carbonate
Synonymes: strontium carbonate
Poids moléculaire (g/mol): 147.63
Formule moléculaire: CO3Sr
InChi Key: LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Sr++].[O-]C([O-])=O
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats