CAS RN 163169-29-7
IUPAC Nor:
(S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
481.36
Formule moléculaire:
C28H28FeNOP
InChi Key:
FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
SMILES:
[Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
(S)-1-(Diphénylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazoline-2-yl]ferrocène 97,0+%, TCI America™
CAS: 163169-29-7 Formule moléculaire: C28H28FeNOP Poids moléculaire (g/mol): 481.36 Numéro MDL: MFCD15144869 Clé InChI: FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N Synonyme: (S,S)-ip-FOXAP Nom de l’IUPAC: (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocènyl]diphénylphosphine SOURIRES: [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1