accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOHON

CAS RN 16179-97-8

IUPAC Nor: 2-(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloridyl
Synonymes: pyridin-2-ylacetic acid hydrochloridyl
Poids moléculaire (g/mol): 172.59
Formule moléculaire: C7H7ClNO2
InChi Key: MRNWGZIWHQZCDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl].OC(=O)CC1=CC=CC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)