accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH3CCH3PP

CAS RN 161265-03-8

IUPAC Nor: [5-(diphenylphosphanyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthen-4-yl]diphenylphosphane
Synonymes: xantphos
Poids moléculaire (g/mol): 578.63
Formule moléculaire: C39H32OP2
InChi Key: CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)