missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Bis(diphénylphosphino)-9,9-diméthylxanthène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B27095G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B27095G 5 g
B27091G 1 g
B270925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B27095G Fournisseur TCI America Code fournisseur B27095G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 161265-03-8
Formule moléculaire C39H32OP2
Poids moléculaire (g/mol) 578.63
Numéro MDL MFCD00233866
Clé InChI CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 636044
Nom de l’IUPAC [5-(diphénylphosphanyl)-9,9-diméthyl-9H-xanthene-4-yl]diphénylphosphane
SOURIRES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Point de fusion 229 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 578.63
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline