CAS RN 16075-42-6
IUPAC Nor:
4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Synonymes:
4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol):
163.1
Formule moléculaire:
C5H4F3N3
InChi Key:
NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine 98,0+%, TCI America™
CAS: 16075-42-6 Formule moléculaire: C5H4F3N3 Poids moléculaire (g/mol): 163.10 Numéro MDL: MFCD00828624 Clé InChI: NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-amino-4-trifluoromethyl pyrimidine,4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine,2-amino-4-trifluoromethylpyrimidine,2-pyrimidinamine, 4-trifluoromethyl,4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine,4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine,4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylamine,4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine PubChem CID: 595915 Nom de l’IUPAC: 4-(trifluorométhyl)pyrimidine-2-amine SOURIRES: NC1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F