accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNHN

CAS RN 15965-31-8

IUPAC Nor: 5-chloro-1H-imidazole
Synonymes: 4-chloro-3H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol): 102.52
Formule moléculaire: C3H3ClN2
InChi Key: BQRBAXFOPZRMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CN=CN1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats