accessibility menu, dialog, popup

UserName

CaH3COOH3COO

CAS RN 1592-23-0

IUPAC Nor: calcium dioctadecanoate
Synonymes: calcium stearate
Poids moléculaire (g/mol): 607.03
Formule moléculaire: C36H70CaO4
InChi Key: CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Ca++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (10)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Niveau 
  • (4)
  • (4)
Forme physique 
  • (4)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (10)
  • (8)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (4)