CAS RN 15893-42-2
IUPAC Nor:
3-(4-methoxyphenyl)propanoyl chloride
Synonymes:
3-(4-methoxyphenyl)propanoyl chloride
Poids moléculaire (g/mol):
198.65
Formule moléculaire:
C10H11ClO2
InChi Key:
FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-(4-méthoxyphényl)propionyle chlorure, 99%
3-(4-méthoxyphényl)propionyle chlorure, 99%
CAS: 15893-42-2 Formule moléculaire: C10H11ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 198.65 Numéro MDL: MFCD02258671 Clé InChI: FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-4-methoxyphenyl propionyl chloride,3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride,acmc-20anjm,p-methoxyhydrocinnamoyl chloride,4-methoxyphenylpropionyl chloride,4-methoxydihydrocinnamoyl chloride,3-4-methoxyphenyl propanyl chloride,benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy,3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride,3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride PubChem CID: 10932441 Nom de l’IUPAC: 3-(4-méthoxyphényl)chlorure de propanoyle SOURIRES: COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1