accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C(S)NHONCH3SNCH3H3COHN(S)(S)HO(S)HNOOSN

CAS RN 155213-67-5

IUPAC Nor: (1,3-thiazol-5-yl)methyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[(2S)-3-methyl-2-{[methyl({[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl})carbamoyl]amino}butanamido]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
Synonymes: ritonavir 利托那韦 RTV norvir norvir sec
Poids moléculaire (g/mol): 720.95
Formule moléculaire: C37H48N6O5S2
InChi Key: NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
SMILES: CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)CC1=CSC(=N1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CN=CS1)CC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)