accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 155-12-4

FNClHNO

CAS RN 155-12-4

IUPAC Nor: 2-chloro-5-fluoro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Synonymes: 2-chloro-5-fluoro-3H-pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol): 148.52
Formule moléculaire: C4H2ClFN2O
InChi Key: FHTLMXYURUPWJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CN=C(Cl)NC1=O
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats