CAS RN 153433-26-2
IUPAC Nor:
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
Synonymes:
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium tetrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol):
220.4
Formule moléculaire:
C5H10BClF4N2
InChi Key:
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Chloro-1,3-diméthylimidazolium tétrafluoroborate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
2-Chloro-1,3-diméthylimidazolium tétrafluoroborate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 153433-26-2 Formule moléculaire: C5H10BClF4N2 Poids moléculaire (g/mol): 220.40 Numéro MDL: MFCD09039291 Clé InChI: UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: CIB Nom de l’IUPAC: 2-chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; Tétrafluoroboranuide SOURIRES: F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
2
2-Chloro-1,3-diméthylimidazolinium Tétrafluoroborate 98,0+%, TCI America™
CAS: 153433-26-2 Formule moléculaire: C5H10BClF4N2 Poids moléculaire (g/mol): 220.40 Numéro MDL: MFCD09039291 Clé InChI: UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N Nom de l’IUPAC: 2-chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; Tétrafluoroboranuide SOURIRES: F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl