missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-1,3-diméthylimidazolinium Tétrafluoroborate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C34445G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C34445G 5 g
C34441G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C34445G Fournisseur TCI America Code fournisseur C34445G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 153433-26-2
Formule moléculaire C5H10BClF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 220.40
Numéro MDL MFCD09039291
Clé InChI UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 2-chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; Tétrafluoroboranuide
SOURIRES F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Tetrafluoroborate
Point de fusion 189 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 220.40
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur