CAS RN 148703-14-4
IUPAC Nor:
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
Synonymes:
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
161.16
Formule moléculaire:
C9H7NO2
InChi Key:
WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N#CC1=C2OCCOC2=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 148703-14-4 Formule moléculaire: C9H7NO2 Poids moléculaire (g/mol): 161.16 Numéro MDL: MFCD01116986 Clé InChI: WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile,1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro,acmc-1c2ut,2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile PubChem CID: 2795043 Nom de l’IUPAC: 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile SOURIRES: C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N