CAS RN 148044-07-9
CAS RN 148044-07-9
IUPAC Nor:
9-[3,5-bis(9H-carbazol-9-yl)phenyl]-9H-carbazole
Synonymes:
9-[3,5-bis(carbazol-9-yl)phenyl]carbazole
Poids moléculaire (g/mol):
573.7
Formule moléculaire:
C42H27N3
InChi Key:
DVNOWTJCOPZGQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC(=CC(=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
1
–
1
de
1
résultats
1
1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene (purified by sublimation) 98.0+%, TCI America™
CAS: 148044-07-9 Formule moléculaire: C42H27N3 Poids moléculaire (g/mol): 573.70 Numéro MDL: MFCD03844810 Clé InChI: DVNOWTJCOPZGQA-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 22218951 Nom IUPAC: 9-[3,5-bis(9H-carbazol-9-yl)phenyl]-9H-carbazole SMILES: C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC(=CC(=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2