missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzène (purifié par sublimation) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T19341G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T19341G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T19341G Fournisseur TCI America Code fournisseur T19341G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 148044-07-9
Formule moléculaire C42H27N3
Poids moléculaire (g/mol) 573.70
Numéro MDL MFCD03844810
Clé InChI DVNOWTJCOPZGQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22218951
Nom de l’IUPAC 9-[3,5-bis(9H-carbazol-9-yl)phényl]-9H-carbazole
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC(=CC(=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene (purified by sublimation)
Point de fusion 330 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 573.70
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline