accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHSOOOHOCH3OHOHCH3Na

CAS RN 145-42-6

IUPAC Nor: sodium 2-(4-{4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanamido)ethane-1-sulfonate
Synonymes: sodium 2-(4-{4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanamido)ethanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol): 537.69
Formule moléculaire: C26H44NNaO7S
InChi Key: JAJWGJBVLPIOOH-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CC(CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)